PMEF-NL-P1
EmbryoMax® Primary Mouse Embryonic Fibroblasts
PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Not Treated, Passage 1
Sinonimo/i:
Mouse Embryonic Fibroblasts
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Stem Cell Research
Confezionamento
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1