Key Documents
PLGCD08205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
About This Item
eCl@ss:
32161003
Materiali
composite regenerated cellulose (CRC)
Livello qualitativo
Grado
for separation
Descrizione
Filter code PLGCD
tecniche
ultrafiltration: suitable
Superficie filtrante
20 cm2
Dimens. membrana
20 cm × 20 cm
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
8 kDa filter
Note legali
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3