PK1109
PhosphoDetect Anti-Src Family (pTyr⁴¹⁶) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, rat, chicken, human, Xenopus
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr416)
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
COLO 201 cells, PDGF-treated NIH/3T3 cells, and breast carcinoma
Altre note
Chow, L.M. et al. 1993. Nature365, 156.
Molina, T.J., et al. 1992. Nature357, 161.
Straus, D.B. and Weiss, A. 1992. Cell70, 585.
Yamanashi, Y., et al. 1991. Science251, 192.
Yamanashi, Y., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 6538.
Hunter, T. 1987. Cell49, 1.
WGK 2