Documenti fondamentali
PBVK04310
Millipore
Filtri a membrana PES, NMWCO 500 kDa
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Sinonimo/i:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 500 kDa NMW
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
44.5 mm
Superficie filtrante
13.4 cm2
Dimensione pori
500 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 44.5 mm diameter
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1