Documenti fondamentali
PBQK04310
Millipore
Filtri a membrana PES, NMWCO 50 kDa
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 50 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
44.5 mm
Superficie filtrante
13.4 cm2
Dimensione pori
50 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • Le membrane per dischi da ultrafiltrazione in polietersolfone (PES) Biomax® sono ideali per la concentrazione, la purificazione e la desalificazione delle proteine.
  • Ottimizzate per concentrare o desalificare siero, plasma o terreni per coltura tissutale condizionati.
  • Disponibili con dimensione dei pori di vario formato, per venire incontro alle vostre esigenze applicative.
Applicazioni
NMWL 50 kDa, membrana Biomax in polietersolfone, 44,5 mm di diametro
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1