PBMK06210
Filtri a membrana in PES, 300 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinonimo/i:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 300 kDa NMW
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
63.5 mm
Superficie filtrante
28.7 cm2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
300 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1