Documenti fondamentali
PBHK02510
Millipore
Filtri a membrana PES, NMWCO 100 kDa
Biomax®, filter diam. 25 mm
Sinonimo/i:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Superficie filtrante
4.1 cm2
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
100 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1