P3C005C01
Cassetta Pellicon® 3 con membrana ULTRACEL® da 5 kDa, rete di tipo C, 0,11 m2
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene cap (end cap)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Pellicon®
tecniche
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable
Altezza
2.3 cm (0.9 in.)
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1