P2PLACV05
Pellicon 2 Cassette Ultrafiltration Module PLAC V 0.5 m2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene screen
polyurethane
regenerated cellulose
Livello qualitativo
Descrizione
Filter code PLAC
Type V screen (open channel)
prefiltration requirements: 100 µm
Parametri
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Altezza
2.16 cm (0.85 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Dimensioni del dispositivo
0.5 m2
Superficie filtrante
0.5 m2
Area nominale della membrana
0.1 m2
Larghezza
17.8 cm , 7.0 in.
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
1 kDa filter
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2