P2PLACV01
Modulo per ultrafiltrazione Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, NMWCO 1 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLAC V 0.1 m2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
2.16 cm (0.85 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
Area nominale della membrana
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
1 kDa NMWCO
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Risultati analitici
WGK 2