P2B100A25
Pellicon® 2 Maxi Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 2.5 m2, NMWCO 100 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-100 A 2.5 m2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
7.6 cm (3 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
17.8 cm (7.0 in.)
Superficie filtrante
2.5 m2
Area nominale della membrana
2.5 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
′ These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention.
®
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Risultati analitici
WGK 2