OP23
Anti-c-H-Ras (Ab-1) Mouse mAb (F235-1.7.1)
liquid, clone F235-1.7.1, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F235-1.7.1, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRAS(3265)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (10 µg/ml)
Immunofluorescence (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (5 µg/ml)
Paraffin Sections (5 µg/ml, saponin and pepsin pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Normal skin tissue or ras 1 cells
Altre note
Sidransky, D., et al. 1992. Science256, 102.
Bos, J.L. 1989. Cancer Res.49, 4682.
Furth, M. E., et al. 1987. Oncogene1, 47.
Kraus, M.H., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 5384.
Shimizu, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 2112.
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.