OP16
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-4) Mouse mAb (7.16.4)
liquid, clone 7.16.4, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7.16.4, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (see application references)
Immunocytochemistry (5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/ml, see application references)
Neutralization Studies (not recommended, see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Fisher rat embryo cells
B104-1-1 cells
Altre note
Peterson, N,C., and Greene, M.I., 1988. DNA Cell Biol.17, 1031.
Kokai, Y., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 5389.
Van De Vijver, M.J., et al. 1988. New Engl. J. Med.319, 1239.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Kokai, Y., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8498.
Slamon, D.J., et al. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.