Documenti fondamentali
NY8002500
Millipore
Filtri a membrana in nylon, pori da 80,0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diam. filtro
25 mm
Spessore
75 μm
Dimensione pori
40 % porosity
80.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: NY80
I filtri in nylon sono compatibili con un′ampia varietà di solventi. Sono disponibili due tipologie di filtro: 1) filtri a membrana di nylon con dimensioni dei pori da 0,20 fino a 1,2 µm e 2) filtri a rete intrecciata con maglie da 5 fino a 180 µm.
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla ---componentistica nel settore automotive
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
  • Raccolta di alghe e di cellule
  • Analisi delle particelle
  • Filtrazione di particelle di grandi dimensioni
  • Studi tossicologici e screening di farmaci su C. elegans e zebrafish
  • Filtro del fondo per i sistemi di imaging delle particelle
  • Prefiltrazione di solventi
Monitoraggio delle vernici
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Raphael Hesse et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 214-214 (2019-12-22)
Degeneration of synapses in Alzheimer's disease (AD) strongly correlates with cognitive decline, and synaptic pathology contributes to disease pathophysiology. We recently observed that the strongest genetic risk factor for sporadic AD, apolipoprotein E epsilon 4 (APOE4), is associated with exacerbated