Key Documents
NY2H04700
Millipore
Filtri a membrana in nylon con pori da 120,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diam. filtro
47 mm
Spessore
80 μm
Dimensione pori
120.0 μm pore size
49 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: NY2H
I filtri in nylon sono compatibili con un′ampia varietà di solventi. Sono disponibili due tipologie di filtro: 1) filtri a membrana di nylon con dimensioni dei pori da 0,20 fino a 1,2 µm e 2) filtri a rete intrecciata con maglie da 5 fino a 180 µm.
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla ---componentistica nel settore automotive
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
  • Raccolta di alghe e di cellule
  • Analisi delle particelle
  • Filtrazione di particelle di grandi dimensioni
  • Studi tossicologici e screening di farmaci su C. elegans e zebrafish
  • Filtro del fondo per i sistemi di imaging delle particelle
  • Prefiltrazione di solventi
Monitoraggio delle vernici
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13