NXF-00
Natrix® Assorbitore a membrana Q
Sinonimo/i:
Natrix® Q Membrane Adsorber
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
Descrizione
Natrix® Q Micro
Nome Commerciale
Natrix®
Confezionamento
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
Parametri
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
Dimensione pori
0.4 μm pore size
Raccordi
female inlet and outlet (luer)
applicazioni
pharmaceutical
Tecnica di separazione
strong anion exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol