NE-10X2ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Clone
LM110/140, monoclonal
Confezionamento
pkg of 10 × 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT™
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
Isotipo
IgG
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2