NE1015
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Cocktail Mouse mAb (SMI-22)
liquid, clone SMI-22, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-GFAP Cocktail
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SMI-22, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, bovine, mouse, guinea pig, porcine, sheep, canine, rat, chicken
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, trypsin or heat pre-treatment required)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Astrocytes or cytoskeletal preparations
Altre note
McLendon R.E., et al. 1986. J. Neuropathol. Exp. Neurol.45, 692.
Pegram, C.N., et al. 1985. Neurochem. Pathol.3, 119.
WGK 1