NA70
Anti-p14ARF (Ab-2) Mouse mAb (14PO2)
liquid, clone 14PO2, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14PO2, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CDKN2A(1029)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (0.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (2 µg/mg lysate)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Normal sheep serum
HeLa cells
WGK 1