NA57
Anti-DNA-PK (Ab-2) Mouse mAb (18-2)
liquid, clone 18-2, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-DNA Dependent Protein Kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18-2, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKDC(5591)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:250-1:500)
Immunofluorescence (1:50-1:100)
Immunoprecipitation (10 l/mg protein lysate)
Neutralization Studies (see comments)
Paraffin Sections (1:50-1:100, heat/pressure cooker pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
A-431, HeLa, or HL-60 cells or normal tonsil, normal colon, or breast carcinoma tissue
Altre note
McConnell, K.R., et al. 1997 J. Immunol.158, 2083-2089.
Peterson, S.R., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 10227.
Anderson, C.W. and Carter, T.H. 1996. Curr. Top. Microbiol. Immunol.217, 91.
Blunt, T., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 10285.
Carpenter, C.L. and Cantley, L.C. 1996. Curr. Opin. Cell. Biol.8, 153.
Chan, D.W. and Lees-Miller, S.P. 1996. J. Biol. Chem.271, 8936.
Connelly, M.A., et al. 1996. Gene175, 271.
Danska, J.S., et al. 1996. Mol. Cell. Biol.16, 5507.
Han, Z., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 25035.
Lees-Miller, S.P. 1996. Biochem. Cell. Biol.74, 503.
Song, Q., et al. 1996. EMBO J.15, 3238.
Teraoka, H., et al. 1996. FEBS Lett.393, 1.
Blunt, T., et al. 1995. Cell80, 813.
Hartley, K.O., et al. 1995. Cell82, 849.
Kirchgessner, C.U., et al. 1995. Science267, 1178.
Lees-Miller, S.P., et al. 1995. Science267, 1183.
Poltoratsky, V.P., et al. 1995. J. Immunol.155, 4529.
Anderson, C.W. 1993. Trends Biochem. Sci.18, 433.
Gottleib, T.M. and Jackson, S.P. 1993. Cell72, 131.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2