Documenti fondamentali
NA38/22TR
Millipore
Diaframma in EPDM per Valvola NovAseptic®
ethylene propylene diene monomer rubber
About This Item
Codice UNSPSC:
31411800
Livello qualitativo
Nome Commerciale
NovAseptic®
Parametri
-1-6 bar pressure range (-14,5-87 psi) (gramm)
-30-135 °C temp. range (-22-275 °F)
Applicazioni
Le valvole NovAseptic® sono progettate per applicazioni asettiche e sono conformi ai requisiti di facilità di sanificazione e sterilizzazione più stringenti. L'attenzione alla progettazione asettica è una caratteristica importante di tutte le valvole. Nelle valvole NovAseptic®, i diaframmi EPDM vengono usati ogni qual volta si abbia a che fare con applicazioni con fluidi compatibili.
Caratteristiche e vantaggi
Le valvole NovAseptic® sono utilizzate nell′ambito di operazioni unitarie e applicazioni di carattere biofarmaceutico. Tra questi, valvole di uscita per serbatoi, valvole per il controllo direzionale del flusso di processo, valvole di deviazione per i contenitori dei filtri così come gruppi valvola per operazioni unitarie di alto valore come i processi a membrana i processi cromatografici. Il design asettico delle valvole NovAseptic® rende il processo Più facile da validare, grazie alla disponibilità di materiali quali l′EPDM, il silicone e il PTFE. Sono materiali che rispondono ai criteri dell′FDA e sono testati per la conformità alla classe VI USP. Le valvole NovAseptic® sono progettate specificamente per conformarsi ai più stringenti requisiti in fatto di facilità di sanificazione e sterilizzazione
Confezionamento
Il diaframma è imballato in una confezione chiusa.
Note legali
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany