Documenti fondamentali
MSVMHTS09
Millipore
Tubo di ricambio, 3 m
Replacement Tubing, 10 ft (3 m) for Multiscreen HTS Vacuum Manifold.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MultiScreen®
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I supporti da vuoto MultiScreen sono stati sviluppati per qualsiasi applicazione di filtrazione sottovuoto con le piastre filtranti MultiScreenHTS e MultiScreen. Tutte le parti che li compongono sono resistenti ai solventi e compatibili sia con l'impiego di sistemi automatizzati, sia di protocolli manuali.
Nuovo supporto da vuoto MultiScreenHTS con tecnologia DirectStack
Abbinato alle piastre filtranti MultiScreenHTS da 96 o da 384 pozzetti, o ad una delle piastre filtranti Solvinert, il nuovo supporto da vuoto MultiScreenHTS assicura prestazioni ancor più performanti. Può essere facilmente adattato sia ad applicazioni che prevedono l'eliminazione del filtrato, sia a quelle che ne richiedono la raccolta. Nel caso di applicazioni che prevedono la raccolta del filtrato da sottoporre a successive analisi, rispetto ai sistemi correntemente in uso il supporto da vuoto MultiScreenHTS e le relative piastre filtranti assicurano un'affidabilità nettamente superiore. Infatti, quando il supporto da vuoto è utilizzato con le piastre MultiScreenHTS e con le piastre di raccolta conformi agli standard ANSI/SBS, grazie al loro design unico piastre e supporto si impilano alla perfezione, eliminando ogni spazio tra le guide di flusso e i pozzetti di raccolta ed offrendo così la possibilità di operazioni piastra su piastra, indicate per i saggi in cui il filtrato deve essere raccolto. Il preciso impilamento inoltre agevola l'applicazione del vuoto. È possibile effettuare cicli analitici completi senza alcun intervento manuale.
ll supporto da vuoto MultiScreenHTS offre:
- tecnologia DirectStack per filtrati al riparo da cross-contaminazioni
- configurazione per pozzetti di raccolta standard o Deep Well
- ingombro conforme ai requisiti ANSI/SBS per un facile alloggiamento sul piano di lavoro delle piattaforme automatizzate
Anche disponibile: supporto da vuoto MultiScreen per piastre filtranti classiche
Compatibilità chimica
- L′elenco delle compatibilità, che potete trovare all′interno delle Linee Guida Generali per le piastre MultiScreen, riporta le sostanze chimiche compatibili con i supporti da vuoto MultiScreenHTS e MultiScreen, oltre che con le piastre filtranti MultiScreen Solvinert.
Applicazioni
- Filtrazione sotto vuoto delle piastre filtranti, manipolazione automatizzata dei liquidi
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany