Documenti fondamentali
MSBVN1B50
Millipore
Piastre Multiscreen® a 96 pozzetti, membrana in PVDF idrofilo
pore size 1.2 μm, non-sterile
Sinonimo/i:
Piastra a 96 pozzetti idrofila, Piastra a 96 pozzetti in PVDF
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiali
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
Livello qualitativo
Descrizione
Bead-based assays
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Caratteristiche
hydrophilic
lid
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
50-250 μL sample volume (per well)
tecniche
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
Altezza
14.4 mm
Lunghezza
128 mm
Larghezza
85.5 mm
Superficie filtrante
0.28 cm2
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
300 μL
Volume d’esercizio
50-250 μL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
1.2 μm pore size
Tipo di binding
low binding surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: BV
Indipendentemente dall’applicazione a cui state lavorando, Millipore ha una piastra adatta ad ogni vostra esigenza specifica. Le piastre MultiScreen sono apprezzate da tempo quali strumenti affidabili per la scoperta di nuovi farmaci e le ricerche nel campo delle life science.
Piastre filtranti HTS
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati da 96 e 384 pozzetti, con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
- Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso riduce il binding aspecifico e la variabilità dell′intensità del segnale e del rumore di fondo, in particolar modo per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche
- Il design originale con più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l’immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per chi effettua rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per l′impiego con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione e adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Applicazioni
Stato fisico
Codice colore: opaco
Altre note
Compatibili con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.