Documenti fondamentali
MPSL06CL1
Millipore
Capsula Millipak® con membrana Durapore® da 5,0 µm
sterile, Millipak® 60, filtration area 300 cm2, matrix Durapore®
Sinonimo/i:
Millipak-60 Filling Machine Filter Unit 5.0 μm 1-1/2 in. TC-1/4 in.HB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millipak® 60
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Parametri
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
7.6 L/min flow rate at 700 mbar (ΔP)
tecniche
prefiltration: suitable
Superficie filtrante
300 cm2
Diam. connessione ingresso
1-1/2 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
5.0 μm pore size
Punto di bolla
≥138 mbar (2 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Numero di dischi impilati: 60 dischi
Confezionamento
Doppio sacchetto ad apertura facilitata
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
3 cicli in autoclave da 90 min a 123 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conforme ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥200 ml d′acqua
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany