MPHL10CL3
Capsule Millipak® con membrana Durapore® da 0,45 µm
filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
Sinonimo/i:
Gamma Compatible Millipak -100 Filter Unit 0.45 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Millipak®
Caratteristiche
gamma compatible
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Parametri
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
23 L/min flow rate at 2.6 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
5.1 in.
Larghezza
3.0 in.
Superficie filtrante
500 cm2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤2.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
Punto di bolla
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocessazione
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
3 cicli da 90 min in autoclave a 123 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore