MPGL1GCL3
Capsula Millipak® con filtro Durapore® da 0,22 µm
sterile
Sinonimo/i:
Sterile Millipak -100 Filter Unit 0.22 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millipak®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Parametri
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
11 L/min flow rate at 2.8 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Superficie filtrante
500 cm2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤2.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
Punto di bolla
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Altre note
- Ritenzione di organismi: microrganismo
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: biotrattamento
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
3 cicli in autoclave da 90 min a 123 °C; non sterilizzabili a vapore in linea
Risultati analitici
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.