Documenti fondamentali
MPE005025
Millipore
Filtri centrifughi Microcon®
MWCO 5 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Sinonimo/i:
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
Materiali
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Microcon®
Caratteristiche
holdup volume> 10 μL
Parametri
0.5 mL sample volume
Lunghezza
4.5 cm (1.8 in.)
Diametro
12.3 mm
Superficie filtrante
0.32 cm2
Dimensione pori
5 kDa MWCO
Descrizione generale
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Concentrano e desalificano con semplicità ed efficienza qualunque soluzione contenente macromolecole utilizzando qualsiasi centrifuga compatibile con le provette da 1,5 mL.
Dotati di membrana Biomax, i filtri Microcon® offrono:
  • centrifugazione inversa, per massimizzare il recupero anche dai volumi più piccoli
  • conservazione agevole di filtrati e campioni concentrati nelle comuni provette da microcentrifuga.
  • fattori di concentrazione fino a 100X
Applicazioni:
  • campioni vegetali
Applicazioni
Questo filtro centrifugo da 0,5 mL consente di concentrare biomolecole con una membrana con NMWL da 30 kDa. I filtri da centrifuga Microcon® sono ideali per concentrare & desalificare.
Caratteristiche e vantaggi
  • Recuperi elevati da volumi ridotti grazie alla centrifugazione inversa (reverse spin). Fattore di concentrazione inferiore a 20X)
  • Membrana Biomax
  • Processamento rapido
Stato fisico
Codice colore: giallo
Note legali
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany