Documenti fondamentali
MP42G15
Millipore
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Sinonimo/i:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
Codice UNSPSC:
41105320
NACRES:
NC.01
Nome del prodotto
Gel precolato mPAGE® 4-20% Bis-Tris, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
Durata
18 mo.
Confezionamento
pkg of 10 gels
Lungh. × Largh. × pozzetti
10 cm × 8 cm × 15 well
Cassetta largh. × lungh.
10 cm × 8 cm
Spessore gel
1 mm
Volume massimo del pozzetto
40 μL
well wells
15 wells
Compatibilità
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Gel precolato mPAGE 4-20% Bis-Tris, 10x8 cm
  • Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Applicazioni
Gel mPAGE 4-20% Bis-Tris per la separazione ad alta risoluzione delle proteine
  • Possibilità di caricare fino a 40 μL di campione/pozzetto
  • Durata tipica della corsa: 30 min (MES, 180V) o 34 min (MOPS, 200V)
  • Quando si usano i sitemi Mini-PROTEAN di Bio-Rad invertire la guarnizione
  • Con la vaschetta XCell SureLock e altri sistemi compatibili usare l′adattatore (MPTA)
Western blotting
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2