Documenti fondamentali
MP41G12TR1
Millipore
Kit di prova mPAGE®
includes 2 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NA.56
Caratteristiche
includes 2 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Descrizione generale
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Applicazioni
Gel mPAGE 4-12% Bis-Tris per la separazione ad alta risoluzione delle proteine
  • Possibilità di caricare fino a 60 μL di campione/pozzetto
  • Durata tipica della corsa: 26 min (MES, 180V) o 36 min (MOPS, 200V)
  • Quando si usano i sitemi Mini-PROTEAN di Bio-Rad invertire la guarnizione
  • Con la vaschetta XCell SureLock e altri sistemi compatibili usare l′adattatore (MPTA)
Western blotting
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
Protocolli
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Contenuto correlato
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume