MMPWRSPDK
Alimentatore Milliflex Oasis®
Denmark adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Sinonimo/i:
Power Supply
About This Item
Ingresso CA/CC
100 V / 250 V, 50-60 Hz
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
Denmark adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali