MHA00PRY2
Preservative Resistant Yeast Broth
capacity 2 mL, A low pH selective medium for the detection of spoilage microorganisms in beverages
Sinonimo/i:
PRY broth
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
9 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
clear medium amber to yellow
yellow to colorless
input
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
pH
3.6±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
yeasts
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Specifiche
Terreno di coltura
Risultati analitici
Z. bailii (ATCC 58445)
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1