Documenti fondamentali
MAUF01005
Millipore
Piastra per ultrafiltrazione MultiScreen® a 96 pozzetti con membrana Ultracel® 10 kD
Sinonimo/i:
96-well centrifuge concentrator
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene plate
regenerated cellulose (RC)
silicone O-ring (medical grade)
Descrizione
For sample purification, concentration and desalting of biological solutions or protein removal
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Altezza
20.1 mm , without lid
22.0 mm , with lid
Lunghezza
127.8 mm
Volume
0.5 mL
Larghezza
85.5 mm
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Affidabilità
La piastra filtrante MultiScreen® a 96 pozzetti incorpora la membrana di ultrafiltrazione in cellulosa rigenerata Ultracel® -10 con limite di peso molecolare nominale di 10.000 kDa, per risultati con basso legame ed elevato recupero. È progettata per l'uso con la centrifugazione ed è compatibile con le piastre per microtitolazione standard, la strumentazione e le apparecchiature per la manipolazione dei liquidi.
La piastra filtrante MultiScreen® con membrana Ultracel® -10 è progettata per garantire un basso legame proteico e un'elevata ritenzione proteica. Le piastre per saggi soddisfano le rigorose specifiche di rilascio della produzione e sono testate per la ritenzione delle proteine per una ritenzione >95% del citocromo c (12.500 Dalton). Offrono inoltre un'elevata uniformità di prestazioni da pozzetto a pozzetto.
Funzionamento versatile
Le piastre filtranti MultiScreen® con membrana Ultracel® -10 consentono di elaborare e raccogliere volumi di campione da 50 a 500 µL. Sono compatibili con una gamma di piastre di raccolta standard per microtitolazione a 96 pozzetti, compresi deep well da 300 µL e 700 µL e pozzetti conici da 150 µL.
La piastra per ultrafiltrazione a 96 pozzetti MultiScreen® con membrane Ultracel® (piastre per ultrafiltrazione Multiscreen) viene utilizzata per trattare soluzioni acquose biologiche (da 0,1 a 0,5 mL). Viene utilizzata solo in modalità di pressione centrifuga ed è compatibile con i normali rotori da centrifuga a cestello oscillante per micropiastre. È stata sviluppata così da garantire la compatibilità con la micropiastra a 96 pozzetti per la raccolta degli ultrafiltrati. Queste piastre sono state progettate specificamente per la rimozione delle proteine prima dell'analisi del campione e per la purificazione, concentrazione e desalinizzazione di soluzioni biologiche. 
Applicazioni
La piastra per ultrafiltrazione MultiScreen® a 96 pozzetti con membrana Ultracel® da 10 kD è adatta per la concentrazione di proteine e il cambio di tampone ad alta produttività.
Stato fisico
Codice colore: neutro
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany