MABX8282
Anti-Hepatitis B e Antigen (HBeAg) Antibody, (1mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Hepatitis B e antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
virus, hepatitis B virus (e antigen)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Infectious Diseases