MABX49
Anti-Chikungunya (CHIKV-Env 1 & 2)
Sinonimo/i:
Anti-CHIKV Antibody
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
monoclonal
Stato
solution
Reattività contro le specie
all
Confezionamento
pkg of 1 mg (MABX49-1KC)
pkg of 10 mg (MABX49-10KC)
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Malattie correlate
infectious diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2