MABX4030
Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 30
clone 30, from mouse
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
30, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... FABP1(2168)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2