MABX38
Anti-Norovirus genogroup I
Sinonimo/i:
Anti-Norovirus Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
monoclonal
Forma fisica
solution
Reattività contro le specie
all
Confezionamento
pkg of 1 mg (MABX38-1KC)
pkg of 10 mg (MABX38-10KC)
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Malattie correlate
infectious diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2