MABT819
Anti-Glycosaminoglycan Antibody, skin specific Antibody, clone PG-4
clone PG-4, from mouse
Sinonimo/i:
Proteoglycan, Dermatan sulfate, Chondroitin sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PG-4, monoclonal
Reattività contro le specie
human, chicken, shark
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAM20B(9917)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ELISA Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in ELISA applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Glycosaminoglycan in Immunohistochemistry applications (Sorrell, J.M., et. al. (1999). Histochem J. 31(8):549-58).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Glycosaminoglycan in human skin tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash