MABT390
Anti-Syntaxin-2 Antibody, clone 2F2.1
clone 2F2.1, from mouse
Sinonimo/i:
Syntaxin-2, Epimorphin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STX2(2054)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Syntaxin-2 in 200 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1