MABT376
Anti-Ero1 Antibody, clone 2G4/12
clone 2G4/12, from mouse
Sinonimo/i:
ERO1-like protein alpha, ERO1-L, ERO1-L-alpha, Endoplasmic oxidoreductin-1-like protein, Oxidoreductin-1-L-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G4/12, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERO1L(30001)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Ero1 in Ero1 transfected HeLa cell lysate (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milano, Italy).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Ero1 in HeLa cell lysate (Prof. R. Sitia, San Rafaele Scientific Institute, Milano, Italy).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ero1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1