MABT25
Anti-Myosin 2 Antibody, clone 5B11.1
clone 5B11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Myosin-2, Myosin heavy chain 2, Myosin heavy chain 2a, MyHC-2a, Myosin heavy chain Iia, MyHC-Iia, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYH2(4620)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Western Blot Analysis: A representative lot detected Myosin-2 in mouse heart cell cytosolic extracts.
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected Myosin-2 in human cardiac muscle tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human cardiac muscle tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2