MABT189
Anti-Delta3 Antibody, clone 1E7.2
clone 1E7.2, from mouse
Sinonimo/i:
Delta-like protein 3, Drosophila Delta homolog 3, Delta3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E7.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLL3(10683)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Delta3 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human liver tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2