MABS45
Anti-Annexin A1 Antibody, clone CPTC-ANXA1-2
clone CPTC-ANXA1-2, from mouse
Sinonimo/i:
annexin A1, chromobindin-9, annexin I (lipocortin I), Lipocortin I, calpactin-2, Calpactin II, annexin-1, Phospholipase A2 inhibitory protein, Annexin I, Calpactin-2, Annexin-13, Chromobindin-9
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CPTC-ANXA1-2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANXA1(301)
Descrizione generale
Immunogeno
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin A1 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
K562 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1