MABS416
Anti-ABCG5, clone 1B5E10 Antibody
clone 1B5E10, from mouse
Sinonimo/i:
ATP-binding cassette sub-family G member 5, Sterolin-1, ABCG5
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B5E10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCG5(64240)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected ABCG5 in A549 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ABCG5 in HL7702, Raji and Jurkat cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2