Documenti fondamentali
MABS21
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PORCN, clone 15G12.1
clone 15G12.1, from mouse
Sinonimo/i:
Probable protein-cysteine N-palmitoyltransferase porcupine, Protein MG61
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15G12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Porcn(53627)
Categorie correlate
Descrizione generale
PORCN è una proteina multipasso della membrana del reticolo endoplasmatico; è coinvolta nel processamento di wingless e di altre Wnt protein che media la loro secrezione dalla cellula. Gli studi hanno dimostrato che le mutazioni a carico dei geni che codificano per PORCN causano una malattia pleiotropica dominante legata all'X, l'ipoplasia focale del derma (Focal Dermal Hypoplasia o FDH, nota anche come sindrome di Goltz). Anche alcune anomalie scheletriche come sindattilia, ectordattilia e brachidattilia e alcuni casi di osteopatia striata sono state attribuite ad alterazioni di PORCN.
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente a PORCN umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rilevato PORCN in cellule HeLa e A431.
L′anticorpo anti-PORCN, clone 15G12.1 è un anticorpo diretto contro la proteina PORCN validato per l'uso in WB & IC.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale nell′ambito dello sviluppo
Qualità
Testato in Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato PORCN in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
~62 kDa osservati.
Peso molecolare calcolato di 52 kDa. Il peso molecolare osservato dovrebbe essere a ~45-65 kDa. La migrazione su SDS-PAGE delle proteine di membrana con tratti ad elica potrebbe non corrispondere esattamente al peso molecolare calcolato (PNAS, 2009, 106:1760-1765).
Stato fisico
Formato: purificato
IgMκ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente PBS con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di cervello di topo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Aritro Nath et al.
Scientific reports, 5, 14752-14752 (2015-10-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the second-leading cause of cancer-related death worldwide, and the factors influencing HCC progression are poorly understood. Here we reveal that HCC progression via induction of epithelial-mesenchymal transition (EMT) is closely associated with the expression of CD36/fatty
Cody J Aros et al.
Cell stem cell, 27(3), 413-429 (2020-07-30)
Our understanding of dynamic interactions between airway basal stem cells (ABSCs) and their signaling niches in homeostasis, injury, and aging remains elusive. Using transgenic mice and pharmacologic studies, we found that Wnt/β-catenin within ABSCs was essential for proliferation post-injury in vivo.