MABS1994M
Anti-MT-ND4 Antibody, clone 9E4-2D8
clone 9E4-2D8, from mouse
Sinonimo/i:
NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 4, EC: 1.6.5.3, NADH dehydrogenase subunit 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E4-2D8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MT-ND4(4538)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MT-ND4 in Mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts and did not detect it in mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1