MABS1923
Anti-PTK7 Antibody, clone 31G9
clone 31G9, from rat
Sinonimo/i:
Inactive tyrosine-protein kinase 7, Colon carcinoma kinase 4, CCK-4, Protein-tyrosine kinase 7, Pseudo tyrosine kinase receptor 7, Tyrosine-protein kinase-like 7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
31G9, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTK7(5754)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected PTK7 in Immunofluorescence applications (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PTK7 in HEK293 cell lysate. (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PTK7 in Western Blotting applications (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Signaling
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PTK7 in one million NCI-H460 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1