Documenti fondamentali
MABS1914
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-carrier mitocondriale di piruvato 2 (BRP44)
clone n/a, from mouse
Sinonimo/i:
Mitochondrial pyruvate carrier 2, Brain protein 44, BRP44
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
n/a, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPC2(25874)
Descrizione generale
Il carrier mitocondriale di piruvato 2 (UniProt: O95563; denominato anche proteina cerebrale 44, MPC2) nell′uomo è codificato dal gene MPC2 (detto anche BRP44). MPC2, una proteina la cui struttura penetra più volte all′interno della membrana mitocondriale (multi-pass), media l′ingresso del piruvato in questi organuli. Il piruvato è un metabolita essenziale nel metabolismo energetico delle cellule, essendo un punto di intersezione cruciale tra la glicolisi, che avviene nel citosol, e il metabolismo mitocondriale. MPC2 contiene 3 domini a elica (aa 41-61; 73-90; e 96-115). Nelle cellule dei mammiferi, il trasportatore del piruvato nei mitocondri è composto da due subunità paraloghe conosciute come MPC1 e MPC2. Queste subunità eteromerizzano per formare un complesso funzionale. È stato riportato che MPC2 può anche omomerizzare, tuttavia solo le forme eteromeriche MPC1/MPC2 sono funzionali. L'assenza completa di MPC2 provoca letalità embrionale nei modelli murini. Tuttavia, le linee cellulari murine che esprimono una proteina MPC2 troncata all'estremità N-terminale (Mpc2 16) sono vitali, ma mostrano una capacità significativamente ridotta di ossidazione del piruvato mitocondriale. (Rif.: Compan, V., et al. (2015). Mol. Cell 59(3); 491-501; Vigueira, PA., et al. (2014). Cell Rep. 7(6); 2042-2053).
Specificità
Questo anticorpo monoclonale di topo rivela il carrier mitocondriale di piruvato 2 in cellule umane e murine. Il suo target è un epitopo compreso nei primi 10 amminoacidi a partire dalla regione interna.
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente ai primi 10 amminoacidi a partire dalla regione interna della proteina carrier mitocondriale di piruvato 2 umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-carrier mitocondriale di piruvato 2 (BRP44), N° Cat. MABS1914, è un anticorpo monoclonale di topo in grado di rivelare la proteina carrier mitocondriale di piruvato 2 umana e murina ed è stato testato per l′uso nei saggi di immunoprecipitazione e Western blotting.
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rilevare il carrier mitocondriale di piruvato 2 (BRP44) in lisati di tessuto epatico e cardiaco di topo.
Immunoprecipitazione: una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha determinato l′immunoprecipitazione del carrier mitocondriale di piruvato 2 (BRP44) in mitoplasti (mitocondri privi di membrana esterna, ma con membrana interna e contenuto mitocondriale intatti) ottenuti da fegato di topo (gentile concessione del Prof. Jean-Claude Martinou, Ph.D., Università di Ginevra, Svizzera).
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 4 µg/mL ha permesso di rivelare il carrier mitocondriale di piruvato 2 (BRP44) in lisato di tessuto pancreatico di topo.
Western blotting: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta la rivelazione del carrier mitocondriale di piruvato 2 (BRP44) in applicazioni di Western blotting (Compan, V., et. al. (2015). Mol Cell. 59(3):491-501; Vanderperre, B., et. al. (2016). PLoS Genet. 12(5):e1006056).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato mitocondriale di fegato di topo.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 1 µg/mL ha rivelato il carrier mitocondriale di piruvato 2 (BRP44) in lisato mitocondriale di fegato di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 15 kDa; calcolato a 14,28 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Ping Yu Xiong et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 5, 195-195 (2019-02-12)
Introduction: Group 2 pulmonary hypertension (PH), defined as a mean pulmonary arterial pressure ≥25 mmHg with elevated pulmonary capillary wedge pressure >15 mmHg, has no approved therapy and patients often die from right ventricular failure (RVF). Alterations in mitochondrial metabolism
Joselyn Padilla et al.
Cells, 11(7) (2022-04-13)
The oncogenic expression or mutation of tumor suppressors drives metabolic alteration, causing cancer cells to utilize diverse nutrients. Lactate is a known substrate for cancer cells, yet the regulatory mechanisms of lactate catabolism are limited. Here, we show that a
Andres De La Rossa et al.
eLife, 11 (2022-02-22)
Neuronal excitation imposes a high demand of ATP in neurons. Most of the ATP derives primarily from pyruvate-mediated oxidative phosphorylation, a process that relies on import of pyruvate into mitochondria occuring exclusively via the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). To investigate