MABS1905
Anti-TMEPAI Antibody, clone 9F10
clone 9F10, from mouse
Sinonimo/i:
Prostate transmembrane protein androgen induced 1, Solid tumor-associated 1 protein, Transmembrane prostate androgen-induced protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F10, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PMEPA1(56937)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TMEPAI in lysate from COS-7 cells overexpressing TEMPAI. (Courtesy of Yukihide Watanabe, Ph.D. and Mitsuyasu Kato, Ph.D., University of Tsukuba, Japan).
Western Blotting Analysis: 8 ug/mL from a representative lot detected TMEPAI in TGF-beta stimulated HaCaT cell lysates (Courtesy of Yukihide Watanabe, Ph.D. and Mitsuyasu Kato, Ph.D., University of Tsukuba, Japan).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TMEPAI in Immunocytochemistry applications (Vo Nguyen, T.T., et. al. (2014). Cancer Sci. 105(3):334-41).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TMEPAI in Western Blotting applications (Vo Nguyen, T.T., et. al. (2014). Cancer Sci. 105(3):334-41).
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected TMEPAI in 45 µg of lysate from COS-7 cells overexpressing TMEPAI.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1