MABS1201
Anti-OSBP Antibody, clone 1A6.2
clone 1A6.2, from mouse
Sinonimo/i:
Oxysterol-binding protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OSBP(5007)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Vesicular Trafficking
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected OSBP in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1