MABS1166
Anti-AdipoR2 Antibody, clone 4D3.2
clone 4D3.2, from mouse
Sinonimo/i:
Adiponectin receptor protein 2, AdipoR2, Progestin and adipoQ receptor family member II
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D3.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADIPOR2(79602)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human AdipoR2 N-terminal fragment.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1